Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC12A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13628R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13628R-CY3
Anti-CLEC12A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily consists of a variety of proteins that share a common protein fold and have diverse functions, including cell-cell signaling, cell adhesion, glycoprotein turnover and immune responses. CLEC-12A (C-type lectin domain family 12, member A), also known as CLL1, MICL, CLL-1 or DCAL-2, is a 275 amino acid single-pass type II membrane protein that contains one C-type lectin domain and belongs to the CTL/CTLD superfamily. Existing as multiple alternatively spliced isoforms that are expressed in neutrophils, eosinophils, monocytes and dendritic cells, CLEC-12A functions as a cell surface receptor that acts as a negative regulator of granulocyte and monocyte function and, via this activity, modulates signaling cascades. CLEC-12A is highly subject to post-translational glycosylation at its N-terminus and may also exist as a homodimer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLEC12A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité