Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMTOR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13688R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13688R-A488
Anti-LAMTOR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene encodes a scaffold protein that functions in the extracellular signal-regulated kinase (ERK) cascade. The protein is localized to late endosomes by the mitogen-activated protein-binding protein-interacting protein, and binds specifically to MAP kinase kinase MAP2K1/MEK1, MAP kinase MAPK3/ERK1, and MAP kinase MAPK1/ERK2. Studies of the orthologous gene in mouse indicate that it regulates late endosomal traffic and cell proliferation. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 13. [provided by RefSeq, Aug 2011]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LAMTOR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité