Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD59 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1638R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-1638R-FITC
Anti-CD59 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Potent inhibitor of the complement membrane attack complex (MAC) action. Acts by binding to the C8 and/or C9 complements of the assembling MAC, thereby preventing incorporation of the multiple copies of C9 required for complete formation of the osmolytic pore. This inhibitor appears to be species-specific. Involved in signal transduction for T-cell activation complexed to a protein tyrosine kinase. The soluble form from urine retains its specific complement binding activity, but exhibits greatly reduced ability to inhibit MAC assembly on cell membranes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité