Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Duck plague virus Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1672R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-1672R-HRP
Anti-Duck plague virus Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Duck plague (DP) is an acute contagious disease that is highly lethal in all ages of birds from the order Anseriforms (ducks, geese, and swans). The characterization of duck plague is tissue hemorrhage, digestive mucosal eruptions lesions of lymphoid organs and degenerative changes in parenchymatous organs. Duck plague was difficult to monitor and control, because duck plague virus established an asymptomatic carrier state in both domestic and wild waterfowls that was detectable only during the intermittent shedding period of the virus. Duck plague has resulted in significant economic losses in commercial duck industry due to high mortality rate and decreased duck egg production.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Duck plague virus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité