Anti-FT Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1675R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-1675R-HRP
Anti-FT Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
fowl typhoid and pullorum disease
Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: fowl typhoid and pullorum disease
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité