Anti-ECE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1753R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1753R-A488
Anti-ECE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Converts big endothelin-1 to endothelin-1. Also involved in the processing of various neuroendocrine peptides, including neurotensin, angiotensin I, substance P, proenkephalin-derived peptides, and prodynorphin-derived peptides. May limit beta-amyloid peptide accumulation in brain. May also have methyltransferase activity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ECE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité