Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMAD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2224R-FITCEA 863 EUR InStock
BOSSBS-2224R-FITC
Anti-SMAD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
SMAD2 or Mothers against decapentaplegic homolog 2 is a polypeptide that, as its name describes, is a homolog of the Drosophila gene: "Mothers against decepentaplegic". It belongs to the SMAD family of proteins, which belong to the TGF-Beta superfamily of modulators. Like many other TGF-Beta family members SMAD2 is involved in cell signalling. SMAD2 modulates signals of activin and TGF-Beta's. It interacts with SMAD anchor for receptor activation (SARA). The binding of ligands causes the phosphorylation of the SMAD2 protein and the dissociation from SARA and the association with SMAD4. It is subsequently transferred to the nucleus where it forms complexes with other proteins and acts as a transcription factor. SMAD2 is a receptor regulated SMAD (R-SMAD) and is activated by bone morphogenetic protein type 1 receptor kinase. Smad2 (Mothers against decapentaplegic homolog 2; SMAD 2; Mothers against DPP homolog 2;)

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SMAD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité