Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2231R-CY3EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2231R-CY3
Anti-MTDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Downregulates SLC1A2/EAAT2 promoter activity when expressed ectopically. Activates the nuclear factor kappa-B (NF-kappa-B) transcription factor. Promotes anchorage-independent growth of immortalized melanocytes and astrocytes which is a key component in tumor cell expansion. Promotes lung metastasis and also has an effect on bone and brain metastasis, possibly by enhancing the seeding of tumor cells to the target organ endothelium. Induces chemoresistance.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité