Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1800R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1800R-CY5.5
Anti-GRIA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Glutamate receptors are the predominant excitatory neurotransmitter receptors in the mammalian brain and are activated in a variety of normal neurophysiologic processes. These receptors are heteromeric protein complexes composed of multiple subunits, arranged to form ligand-gated ion channels. The classification of glutamate receptors is based on their activation by different pharmacologic agonists. The subunit encoded by this gene belongs to a family of AMPA (alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate)-sensitive glutamate receptors, and is subject to RNA editing (AGA->GGA; R->G). Alternative splicing of this gene results in transcript variants encoding different isoforms, which may vary in their signal transduction properties.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLUR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité