Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2277R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2277R-CY5
Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a family member of serine/threonine p21-activating kinases, known as PAK proteins. These proteins are critical effectors that link RhoGTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling, and they serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and Rac. This specific family member regulates cell motility and morphology. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2010]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité