Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1808R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1808R-CY5.5
Anti-HP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
As a result of hemolysis, hemoglobin is found to accumulate in the kidney and is secreted in the urine. Haptoglobin captures, and combines with free plasma hemoglobin to allow hepatic recycling of heme iron and to prevent kidney damage. Haptoglobin also acts as an Antimicrobial; Antioxidant, has antibacterial activity and plays a role in modulating many aspects of the acute phase response. Hemoglobin/haptoglobin complexes are rapidely cleared by the macrophage CD163 scavenger receptor expressed on the surface of liver Kupfer cells through an endocytic lysosomal degradation pathway. Uncleaved haptoglogin, also known as zonulin, plays a role in intestinal permeability, allowing intercellular tight junction disassembly, and controlling the equilibrium between tolerance and immunity to non-self antigens.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité