Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H5N1 Hemagglutinin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2284R-CY3EA 842 EUR InStock
BOSSBS-2284R-CY3
Anti-H5N1 Hemagglutinin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Influenza A virus is a major public health threat. Novel influenza virus strains caused by genetic drift and viral recombination emerge periodically to which humans have little or no immunity, resulting in devastating pandemics. Influenza A can exist in a variety of animals; however it is in birds that all subtypes can be found. These subtypes are classified based on the combination of the virus coat glycoproteins hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) subtypes. During 1997, an H5N1 avian influenza virus was determined to be the cause of death in 6 of 18 infected patients in Hong Kong. There was some evidence of human to human spread of this virus, but it is thought that the transmission efficiency was fairly low. HA interacts with cell surface proteins containing oligosaccharides with terminal sialyl residues. Virus isolated from a human infected with the H5N1 strain in 1997 could bind to oligosaccharides from human as well as avian sources, indicating its species jumping ability. Influenza A Virus Hemagglutinin recognize the influenza hemagglutinin epitope, which has been used extensively as a general epitope tag in expression vectors. The extreme specificity of this antibody allows for unambiguous identification and quantitative analysis of the tagged protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: H5N1 Hemagglutinin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité