Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1834R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1834R-A488
Anti-IL20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
IL20 is a cytokine structurally related to interleukin 10 (IL10). This cytokine has been shown to transduce its signal through signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) in keratinocytes. A specific receptor for this cytokine is expressed in skin and upregulated dramatically in psoriatic skin, suggesting a role for this protein in epidermal function and psoriasis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité