Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAI2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1864R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1864R-A647
Anti-PAI2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
SerpinB2 is a serine proteinase inhibitor of the ovalbumin like B clade of serpins. It was first discovered in the placenta, and given the name PAI-2 because of the ability to inhibit urokinase plasminogen activator (u-PA) at low micromolar efficiency. SerpinB2 also inhibits tissue plasminogen activator (t-PA), but with micromolar efficiency, and PAI-1 is much more efficient that SerpinB2 on both forms of plasminogen activator. The structure of PAI-2 is not terribly similar to PAI-1, however, which is an E clade serpin. SerpinB2 is made by many cell types, and is found intracellularly as an unglycosylated kDa protein, and secreted as a 60 kDa protein. SerpinB2 is found in saliva, secreted by gingival fibroblasts, and in the skin. SerpinB2 levels are elevated in serum during pregnancy, and in leukemia, breast cancer and ovarian cancer, although it was lowered in some cancers.A shorter SerpinB2 isoform of 382 amino acids, has been reported, with a predicted mass of 43.1 kDa and a pI of 5.69. The shorter form has a deletion just after the start of the mature protein, but it is unclear what the relative production and distribution is for the shorter sequence.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité