Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1859R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1859R-CY3
Anti-NGB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Involved in oxygen transport in the brain. Hexacoordinate globin, displaying competitive binding of oxygen or the distal His residue to the iron atom. Not capable of penetrating cell membranes. The deoxygenated form exhibits nitrite reductase activity inhibiting cellular respiration via NO-binding to cytochrome c oxidase. Involved in neuroprotection during oxidative stress. May exert its anti-apoptotic activity by acting to reset the trigger level of mitochondrial cytochrome c release necessary to commit the cells to apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NGB/neuroglobin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité