Anti-CALCRL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1860R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1860R-A555
Anti-CALCRL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Receptor for calcitonin-gene-related peptide (CGRP) together with RAMP1 and receptor for adrenomedullin together with RAMP3 (By similarity). Receptor for adrenomedullin together with RAMP2. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CALCRL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité