Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1911R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1911R-A555
Anti-TGM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Catalyzes the calcium-dependent formation of isopeptide cross-links between glutamine and lysine residues in various proteins, as well as the conjugation of polyamines to proteins. Involved in the formation of the cornified envelope (CE), a specialized component consisting of covalent cross-links of proteins beneath the plasma membrane of terminally differentiated keratinocytes. Catalyzes small proline-rich proteins (SPRR1 and SPRR2) and LOR cross-linking to form small interchain oligomers, which are further cross-linked by TGM1 onto the growing CE scaffold (By similarity). In hair follicles, involved in cross-linking structural proteins to hardening the inner root sheath.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TGM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité