Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2361R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2361R-CY3
Anti-CDK10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the CDK subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The CDK subfamily members are highly similar to the gene products of S. cerevisiae cdc28, and S. pombe cdc2, and are known to be essential for cell cycle progression. This kinase has been shown to play a role in cellular proliferation and its function is limited to cell cycle G2-M phase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK10
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité