Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2368R-FITCEA 863 EUR InStock
BOSSBS-2368R-FITC
Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Promotes microtubule assembly and stability, and might be involved in the establishment and maintenance of neuronal polarity. The C-terminus binds axonal microtubules while the N-terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton whereas the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité