Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WRCH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1944R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1944R-CY7
Anti-WRCH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The WRCH1 protein is a member of the Rho family of GTPases. This protein can activate PAK1 and JNK1, and can induce filopodium formation and stress fiber dissolution. It may also mediate the effects of WNT1 signaling in the regulation of cell morphology, cytoskeletal organization, and cell proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WRCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité