Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1957R-CY5.5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1957R-CY5.5
Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Growth factor active in angiogenesis, vasculogenesis and endothelial cell growth. Induces endothelial cell proliferation, promotes cell migration, inhibits apoptosis and induces permeabilization of blood vessels. Binds to the FLT1/VEGFR1 and KDR/VEGFR2 receptors, heparan sulfate and heparin. NRP1/Neuropilin-1 binds isoforms VEGF-165 and VEGF-145. Isoform VEGF165B binds to KDR but does not activate downstream signaling pathways, does not activate angiogenesis and inhibits tumor growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VEGFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité