Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMMHC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1956R-A555EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1956R-A555
Anti-SMMHC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a smooth muscle myosin belonging to the myosin heavy chain family. The gene product is a subunit of a hexameric protein that consists of two heavy chain subunits and two pairs of non-identical light chain subunits. It functions as a major contractile protein, converting chemical energy into mechanical energy through the hydrolysis of ATP. The gene encoding a human ortholog of rat NUDE1 is transcribed from the reverse strand of this gene, and its 3' end overlaps with that of the latter. The pericentric inversion of chromosome 16[inv(16)(p13q22)] produces a chimeric transcript that encodes a protein consisting of the first 165 residues from the N terminus of core-binding factor beta in a fusion with the C-terminal portion of the smooth muscle myosin heavy chain. This chromosomal rearrangement is associated with acute myeloid leukemia of the M4Eo subtype. Alternative splicing generates isoforms that are differentially expressed, with ratios changing during muscle cell maturation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. MYH11 is a smooth muscle myosin belonging to the myosin heavy chain family. It is a subunit of a hexameric protein that consists of two heavy chain subunits and two pairs of non-identical light chain subunits. It functions as a major contractile protein, converting chemical energy into mechanical energy through the hydrolysis of ATP.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: SMMHC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité