Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2379R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2379R-CY5
Anti-LAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Implicated in tumor cell metastasis. May function in protection of the lysosomal membrane from autodigestion, maintenance of the acidic environment of the lysosome, adhesion when expressed on the cell surface (plasma membrane), and inter- and intracellular signal transduction. Protects cells from the toxic effects of methylating mutagens.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LAMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité