Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2381R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2381R-CY7
Anti-SRP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Signal-recognition-particle assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic reticulum membrane. SRP68 binds the 7S RNA, SRP72 binds to this complex subsequently. This ribonucleoprotein complex might interact directly with the docking protein in the ER membrane and possibly participate in the elongation arrest function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Signal recognition particle
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité