Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1966R-CY3EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1966R-CY3
Anti-KLK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
May catalyze the degradation of intercellular cohesive structures in the cornified layer of the skin in the continuous shedding of cells from the skin surface. Specific for amino acid residues with aromatic side chains in the P1 position. Cleaves insulin A chain at '14-Tyr-|-Gln-15' and insulin B chain at '6-Leu-|-Cys-7', '16-Tyr-|-Leu-17', '25-Phe-|-Tyr-26' and '26-Tyr-|-Thr-27'. Could play a role in the activation of precursors to inflammatory cytokines.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité