Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXADR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2389R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2389R-CY5
Anti-CXADR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Component of the epithelial apical junction complex that may function as an homophilic cell adhesion molecule and is essential for tight junction integrity. Also involved in transepithelial migration of leukocytes through adhesive interactions with AMICA1/JAML a transmembrane protein of the plasma membrane of leukocytes. The interaction between both receptors also mediates the activation of gamma-delta T-cells, a subpopulation of T-cells residing in epithelia and involved in tissue homeostasis and repair. Upon epithelial CXADR-binding, AMICA1 induces downstream cell signaling events in gamma-delta T-cells through PI3-kinase and MAP kinases. It results in proliferation and production of cytokines and growth factors by T-cells that in turn stimulate epithelial tissues repair.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CXADR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité