Anti-LIPG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2397R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2397R-CY7
Anti-LIPG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Has phospholipase and triglyceride lipase activities. Hydrolyzes high density lipoproteins (HDL) more efficiently than other lipoproteins. Binds heparin.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LIPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité