Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2032R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2032R-CY5.5
Anti-PMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
PMP2 is a small basic protein, belonging to the fatty-acid binding protein (FABP) family and is one of the major proteins of peripheral myelin. It appears to be involved in the transport of fatty acids or the metabolism of myelin lipids, and has been shown to have lipid-binding activity. PMP2 protein may have an important role in the organization of compact myelin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité