Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2081R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2081R-CY5.5
Anti-TNFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Cytokine that binds to TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. It is mainly secreted by macrophages and can induce cell death of certain tumor cell lines. It is potent pyrogen causing fever by direct action or by stimulation of interleukin-1 secretion and is implicated in the induction of cachexia, Under certain conditions it can stimulate cell proliferation and induce cell differentiation. The TNF intracellular domain (ICD) form induces IL12 production in dendritic cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TNF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité