Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PI3KCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2067R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2067R-CY5.5
Anti-PI3KCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Phosphoinositide-3-kinase (PI3K) that phosphorylates PtdIns (Phosphatidylinositol), PtdIns4P (Phosphatidylinositol 4-phosphate) and PtdIns(4,5)P2 (Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) to generate phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PIP3). PIP3 plays a key role by recruiting PH domain-containing proteins to the membrane, including AKT1 and PDPK1, activating signaling cascades involved in cell growth, survival, proliferation, motility and morphology. Participates in cellular signaling in response to various growth factors. Involved in the activation of AKT1 upon stimulation by receptor tyrosine kinases ligands such as EGF, insulin, IGF1, VEGFA and PDGF. Involved in signaling via insulin-receptor substrate (IRS) proteins. Essential in endothelial cell migration during vascular development through VEGFA signaling, possibly by regulating RhoA activity. Required for lymphatic vasculature development, possibly by binding to RAS and by activation by EGF and FGF2, but not by PDGF. Regulates invadopodia formation in breast cancer cells through the PDPK1-AKT1 pathway. Participates in cardiomyogenesis in embryonic stem cells through a AKT1 pathway. Participates in vasculogenesis in embryonic stem cells through PDK1 and protein kinase C pathway. Has also serine-protein kinase activity: phosphorylates PIK3R1 (p85alpha regulatory subunit), EIF4EBP1 and HRAS.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PI3KCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité