Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TWIST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2441R-A647EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2441R-A647
Anti-TWIST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Acts as a transcriptional regulator. Inhibits myogenesis by sequestrating E proteins, inhibiting trans-activation by MEF2, and inhibiting DNA-binding by MYOD1 through physical interaction. This interaction probably involves the basic domains of both proteins. Also represses expression of proinflammatory cytokines such as TNFA and IL1B. Regulates cranial suture patterning and fusion. Activates transcription as a heterodimer with E proteins. Regulates gene expression differentially, depending on dimer composition. Homodimers induce expression of FGFR2 and POSTN while heterodimers repress FGFR2 and POSTN expression and induce THBS1 expression. Heterodimerization is also required for osteoblast differentiation. Represses the activity of the circadian transcriptional activator: NPAS2-ARNTL/BMAL1 heterodimer (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TWIST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité