Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF126 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2125R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2125R-A488
Anti-RNF126 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that regulates several biological processes through ubiquitination of various target proteins. Depending on the associated E2 ligase, mediates 'Lys-48'- and 'Lys-63'-linked polyubiquitination of substrates. Through their polyubiquitination, may play a role in the endosomal sorting and degradation of several membrane receptors including EGFR, FLT3, MET and CXCR4. May also be part of a BAG6-dependent quality control process ensuring that proteins of the secretory pathway that are mislocalized to the cytosol are degraded by the proteasome. May provide the ubiquitin ligase activity associated with the BAG6 complex and be responsible for ubiquitination of the mislocalized proteins and their targeting to the proteasome (PubMed:24981174). May also play a role in the endosomal recycling of IGF2R, the cation-independent mannose-6-phosphate receptor (PubMed:24275455). By ubiquitinating CDKN1A/p21 and targeting it for degradation, may also promote cell proliferation (PubMed:23026136). May monoubiquitinate AICDA (PubMed:23277564).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF126
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité