Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAP2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2330R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2330R-A647
Anti-RAP2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
RAP2B belongs to a family of RAS-related GTP-binding proteins. RAP proteins share approximately 50% amino acid identity with the classical RAS proteins and have numerous structural features in common. However, at their 61st amino acid the glutamine in RAS proteins is replaced by threonine in RAP proteins. RAP2A interacts with phospholipase C, epsilon 1 (PLCE1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAP2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité