Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPIL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2398R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2398R-CY7
Anti-PPIL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIL1) is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases (PPIases). The cyclophilins are a highly conserved, ubiquitous family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV1 virions. Based on similarity to other PPIases, this protein could accelerate the folding of proteins and might catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPIL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité