Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2426R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2426R-CY3
Anti-GPC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Cell surface proteoglycan that bears heparan sulfate. Binds, via the heparan sulfate side chains, alpha-4 (V) collagen and participates in Schwann cell myelination (By similarity). May act as a catalyst in increasing the rate of conversion of prion protein PRPN(C) to PRNP(Sc) via associating (via the heparan sulfate side chains) with both forms of PRPN, targeting them to lipid rafts and facilitating their interaction. Required for proper skeletal muscle differentiation by sequestering FGF2 in lipid rafts preventing its binding to receptors (FGFRs) and inhibiting the FGF-mediated signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glypican 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité