Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD58 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2498R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2498R-A488
Anti-CD58 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ligand of the T-lymphocyte CD2 glycoprotein. This interaction is important in mediating thymocyte interactions with thymic epithelial cells, antigen-independent and -dependent interactions of T-lymphocytes with target cells and antigen-presenting cells and the T-lymphocyte rosetting with erythrocytes. In addition, the LFA-3/CD2 interaction may prime response by both the CD2+ and LFA-3+ cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD58
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité