Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL5RA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2601R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-2601R-CY5
Anti-IL5RA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is an interleukin 5 specific subunit of a heterodimeric cytokine receptor. The receptor is comprised of a ligand specific alpha subunit and a signal transducing beta subunit shared by the receptors for interleukin 3(IL3), colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF), and interleukin 5(IL5). The binding of this protein to IL5 depends on the beta subunit. The beta subunit is activated by the ligand binding, and is required for the biological activities of IL5. This protein has been found to interact with syndecan binding protein (syntenin), which is required for IL5 mediated activation of the transcription factor SOX4. Six alternatively spliced transcript variants encoding three distinct isoforms have been reported.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL5RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité