Anti-IL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2598R-A555EA 842 EUR InStock
BOSSBS-2598R-A555
Anti-IL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Granulocyte/macrophage colony-stimulating factors are cytokines that act in hematopoiesis by controlling the production, differentiation, and function of 2 related white cell populations of the blood, the granulocytes and the monocytes-macrophages. This CSF induces granulocytes, macrophages, mast cells, stem cells, erythroid cells, eosinophils and megakaryocytes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité