Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRJ Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2675R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2675R-CY3
Anti-PTPRJ Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
a-Fodrin is a universally expressed membrane associated cytoskeletal protein consisting of alpha and beta subunits. The protein is important for maintaining normal membrane structure and supporting cell surface protein function. Alpha Fodrin is one of the important targets cleaved by caspases during apoptosis. The full length 240 kDa protein can be cleaved at several sites within its sequence by activated caspases generating N terminal 150 kDa, C terminal 120 kDa, and 35 kDa major products. Cleavage of alpha Fodrin leads to membrane malfunction and cell shrinkage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTPRJ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité