Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KHK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4045R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4045R-CY5.5
Anti-KHK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
KHK encodes the gene ketohexokinase that catalyzes conversion of fructose to fructose 1 phosphate. The splice variant presented encodes the highly active form found in liver, renal cortex, and small intestine, while the alternate variant encodes the lower activity form found in most other tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KHK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité