Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORF K14HHV8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2942R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2942R-CY7
Anti-ORF K14HHV8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
HHV8 has been found to be associated with three different diseases observed in AIDS patients; kaposi's sarcoma, primary effusion lymphoma (which is a rare type of non-Hodgkin lymphoma affecting the body cavities) and multicentric Castleman's disease. To date there is much evidence to support a direct role for HHV8 in kaposi's sarcoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ORF K14HHV8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité