Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCOA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3561R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3561R-A350
Anti-NCOA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Steroid and thyroid hormones and retinoic acid regulate a complex array of gene expression activity via intracellular receptor transcription factors belonging to the ligand dependent nuclear receptor superfamily. Adding to the complexity of function of these transcription factors are associated proteins known as coactivators and corepressors which, as their names suggest, enhance or depress transcriptional activity of the nuclear receptor with which they associate. One such coactivator is KAT13C / nuclear receptor coactivator 2 (NCOA2), also termed Glucocorticoid receptor-interacting protein 1 (GRIP1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NCOA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité