Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RELB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3562R-CY3EA 842 EUR InStock
BOSSBS-3562R-CY3
Anti-RELB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The NFKB complex consists of NFKB1 or NFKB2 bound to REL, RELA, or RELB. The NFKB complex is inhibited by I kappa B proteins (NFKBIA, or NFKBIB), which inactivate NF kappa B by trapping it in the cytoplasm. Phosphorylation of serine residues on the I kappa B proteins by kinases (IKBKA, or IKBKB,) marks them for destruction via the ubiquitination pathway, thereby allowing activation of the NF kappa B complex. For some genes, activation requires NFKB interaction with other transcription factors, such as STAT, AP1 (JUN), and NFAT.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RELB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité