Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3021R-A555EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3021R-A555
Anti-ALK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Neuronal orphan receptor tyrosine kinase that is essentially and transiently expressed in specific regions of the central and peripheral nervous systems and plays an important role in the genesis and differentiation of the nervous system. Transduces signals from ligands at the cell surface, through specific activation of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway. Phosphorylates almost exclusively at the first tyrosine of the Y-x-x-x-Y-Y motif. Following activation by ligand, ALK induces tyrosine phosphorylation of CBL, FRS2, IRS1 and SHC1, as well as of the MAP kinases MAPK1/ERK2 and MAPK3/ERK1. Acts as a receptor for ligands pleiotrophin (PTN), a secreted growth factor, and midkine (MDK), a PTN-related factor, thus participating in PTN and MDK signal transduction. PTN-binding induces MAPK pathway activation, which is important for the anti-apoptotic signaling of PTN and regulation of cell proliferation. MDK-binding induces phosphorylation of the ALK target insulin receptor substrate (IRS1), activates mitogen-activated protein kinases (MAPKs) and PI3-kinase, resulting also in cell proliferation induction. Drives NF-kappa-B activation, probably through IRS1 and the activation of the AKT serine/threonine kinase. Recruitment of IRS1 to activated ALK and the activation of NF-kappa-B are essential for the autocrine growth and survival signaling of MDK.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité