Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP2R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3900R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3900R-A555
Anti-CYP2R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
CYP2R1 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are mono-oxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This enzyme is a microsomal vitamin D hydroxylase that converts vitamin D into the active ligand for the vitamin D receptor.Defects in CYP2R1 are a cause of 25-hydroxyvitamin D(3) deficiency, also known as pseudovitamin D(3) deficiency rickets due to 25-hydroxylase deficiency. First described in patients who had rickets at a young age despite a history of adequate vitamin D intake. The patients sera had low calcium concentrations, low phosphate concentrations, elevated alkaline phosphatase activity and low levels of 25-hydroxyvitamin D.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CYP2R1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité