Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIAPH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10059R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10059R-A488
Anti-DIAPH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Core component of multiple SCF-like ECS (Elongin-Cullin 2/5-SOCS-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complexes, which mediate the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. As a scaffold protein may contribute to catalysis through positioning of the substrate and the ubiquitin-conjugating enzyme. The functional specificity of the E3 ubiquitin-protein ligase complex depends on the variable substrate recognition component. ECS(SOCS1) seems to direct ubiquitination of JAk2. Seems to be involved poteosomal degradation of p53/TP53 stimulated by adenovirus E1B-55 kDa protein. May form a cell surface vasopressin receptor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DIAPH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité