Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERVW-1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2962R-HRPEA 842 EUR InStock
BOSSBS-2962R-HRP
Anti-ERVW-1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This endogenous retroviral envelope protein has retained its original fusogenic properties and participates in trophoblast fusion and the formation of a syncytium during placenta morphogenesis. May induce fusion through binding of SLC1A4 and SLC1A5 (PubMed:10708449, PubMed:12050356, PubMed:23492904). Endogenous envelope proteins may have kept, lost or modified their original function during evolution. Retroviral envelope proteins mediate receptor recognition and membrane fusion during early infection. The surface protein (SU) mediates receptor recognition, while the transmembrane protein (TM) acts as a class I viral fusion protein. The protein may have at least 3 conformational states: pre-fusion native state, pre-hairpin intermediate state, and post-fusion hairpin state. During viral and target cell membrane fusion, the coiled coil regions (heptad repeats) assume a trimer-of-hairpins structure, positioning the fusion peptide in close proximity to the C-terminal region of the ectodomain. The formation of this structure appears to drive apposition and subsequent fusion of membranes.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ERVW-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité