Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3334R-A350EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3334R-A350
Anti-PKM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Glycolytic enzyme that catalyzes the transfer of a phosphoryl group from phosphoenolpyruvate (PEP) to ADP, generating ATP. Stimulates POU5F1-mediated transcriptional activation. Plays a general role in caspase independent cell death of tumor cells. The ratio betwween the highly active tetrameric form and nearly inactive dimeric form determines whether glucose carbons are channeled to biosynthetic processes or used for glycolytic ATP production. The transition between the 2 forms contributes to the control of glycolysis and is important for tumor cell proliferation and survival.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PKM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité