Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2921R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2921R-A555
Anti-PARD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Adapter protein involved in asymmetrical cell division and cell polarization processes. Seems to play a central role in the formation of epithelial tight junctions. Targets the phosphatase PTEN to cell junctions. Involved in Schwann cell peripheral myelination (By similarity). Association with PARD6B may prevent the interaction of PARD3 with F11R/JAM1, thereby preventing tight junction assembly. The PARD6-PARD3 complex links GTP-bound Rho small GTPases to atypical protein kinase C proteins. Required for establishment of neuronal polarity and normal axon formation in cultured hippocampal neurons.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PARD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité