Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UEA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10025R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-10025R-HRP
Anti-UEA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Ulex Europaeus is a European gorse shrub with fragrant golden-yellow flowers. Ulex Europaeus-I Lectin is a 46 kDa glycoprotein known to interact with -L fucosyl residues in oligosaccharides present on the membranes of human blood group O erythrocytes, human endothelial cells and a variety of human and animal epithelial cells.This antibody reacts with Ulex Europaeus Lectin 1 bound to human endothelial cells of normal and neoplastic blood and lymphatic vesicles. It also reacts with human epithelia such as in the colon, bronchus, epidermis, sweat gland ducts and hair follicles. It also reacts with for Ulex Europaeus Lectin 1 bound to vasclular endothelium and squamous epithelium of human tonsil. While erythrocytes may be stained, no other tonsilar elements are reactive with the antibody.This antibody may be useful in the detection of vascular tumors, the This antibody may be useful in the detection of vascular tumors, the investigation of vascular invasion by tumor cells, for determination of Ulex Europaeus Lectin 1 binding to normal, embryonal, dysplastic and neoplastic epithelia and the study of storage diseases such as fucosidosis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: UEA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité